1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9459-1G PC9459-250MG
APOSPC9459-1GEA 614 EUR
APOSPC9459-1G APOSPC9459-250MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₅F₃N₂O₂S
Smeltpunt: 255…258 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01814674
CAS nummer: 338982-15-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III