1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9461-1G PC9461-500MG PC9461-5G
APOSPC9461-1GEA 537 EUR
APOSPC9461-1G APOSPC9461-500MG APOSPC9461-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₆N₂O₂
Smeltpunt: 81…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243685
CAS nummer: 158712-22-2