1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9463-1G PC9463-500MG
APOSPC9463-1GEA 671 EUR
APOSPC9463-1G APOSPC9463-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈F₆N₂O₃
Smeltpunt: 192…194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01936007
CAS nummer: 158712-29-9