(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9465-1G PC9465-500MG
APOSPC9465-1GEA 804 EUR
APOSPC9465-1G APOSPC9465-500MG
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol 97%
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formule: C₁₃H₁₀F₆N₂OS
Smeltpunt: 59…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172636
CAS nummer: 318239-53-1