3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
PC9467-1G PC9467-500MG PC9467-5G
APOSPC9467-1GEA 277 EUR
APOSPC9467-1G APOSPC9467-500MG APOSPC9467-5G
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₄H₈F₃NO₄
Smeltpunt: 107…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00138749
CAS nummer: 320416-66-8