2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9469-1G PC9469-500MG PC9469-5G
APOSPC9469-1GEA 156 EUR
APOSPC9469-1G APOSPC9469-500MG APOSPC9469-5G
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₃S
Smeltpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202305
CAS nummer: 338421-05-9