2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Thiodiacetic acid mono-4-(trifluoromethyl)anilide
PC9470-1G
PC9470-500MG
PC9470-5G
APOSPC9470-1GEA
157
EUR
APOSPC9470-1G
APOSPC9470-500MG
APOSPC9470-5G
2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Formule:
C₁₁H₁₀F₃NO₃S Smeltpunt: 121…123 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00202307 CAS nummer: 338421-16-2 |