2-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9471-1G PC9471-100MG PC9471-250MG
APOSPC9471-1GEA 184 EUR
APOSPC9471-1G APOSPC9471-100MG APOSPC9471-250MG
2-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
2-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139983
CAS nummer: 338754-66-8