2-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9473-1G PC9473-5G
APOSPC9473-1GEA 58.4 EUR
APOSPC9473-1G APOSPC9473-5G
2-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
2-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243696
CAS nummer: 66158-46-1