6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9474-1G PC9474-500MG PC9474-5G
APOSPC9474-1GEA 172 EUR
APOSPC9474-1G APOSPC9474-500MG APOSPC9474-5G
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Smeltpunt: 204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139896
CAS nummer: 338783-19-0