6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9476-1G
PC9476-500MG
PC9476-5G
APOSPC9476-1GEA
173
EUR
APOSPC9476-1G
APOSPC9476-500MG
APOSPC9476-5G
6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule:
C₁₄H₁₀F₃NO₃ Smeltpunt: 251…253 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00243721 CAS nummer: 338783-75-8 |