6-Fluoro-DL-tryptophan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9477-1G PC9477-250MG
APOSPC9477-1GEA 256 EUR
APOSPC9477-1G APOSPC9477-250MG
6-Fluoro-DL-tryptophan
6-Fluoro-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Smeltpunt: 280…285 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00005653
CAS nummer: 7730-20-3
EINECS: 231-788-6