4-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]3,4-dihydro-1-phthalazinecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9479-1G PC9479-500MG PC9479-5G
APOSPC9479-1GEA 277 EUR
APOSPC9479-1G APOSPC9479-500MG APOSPC9479-5G
4-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]3,4-dihydro-1-phthalazinecarboxylic acid 97%
4-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]3,4-dihydro-1-phthalazinecarboxylic acid
Formule: C₁₆H₉F₃N₂O₃
Smeltpunt: 210…213 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00138613
CAS nummer: 339021-26-0