2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Cyano-5-[(trifluoromethyl)phenyl]-2(1H)-pyridone
PC9480-1G PC9480-500MG
APOSPC9480-1GEA 488 EUR
APOSPC9480-1G APOSPC9480-500MG
2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
2-Oxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formule: C₁₃H₇F₃N₂O
Smeltpunt: 234…237 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00232370
CAS nummer: 76053-36-6