3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9490-1G PC9490-500MG
APOSPC9490-1GEA 470 EUR
APOSPC9490-1G APOSPC9490-500MG
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₉F₃O₃S
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173491
CAS nummer: 339009-59-5