3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9492-1G PC9492-500MG PC9492-5G
APOSPC9492-1GEA 277 EUR
APOSPC9492-1G APOSPC9492-500MG APOSPC9492-5G
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Formule: C₁₀H₉F₃N₄S
Smeltpunt: 136…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00141527
CAS nummer: 303150-56-3