7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9493-1G PC9493-500MG
APOSPC9493-1GEA 537 EUR
APOSPC9493-1G APOSPC9493-500MG
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine 97%
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₄H₁₂F₃N₅O
Smeltpunt: 182…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243589
CAS nummer: 306979-68-0