4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(4-Aminobenzylthio)benzotrifluoride
PC9499-1G PC9499-500MG
APOSPC9499-1GEA 671 EUR
APOSPC9499-1G APOSPC9499-500MG
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₂F₃NS
Smeltpunt: 68…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173208
CAS nummer: 338398-58-6