6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9501-1G PC9501-500MG PC9501-5G
APOSPC9501-1GEA 537 EUR
APOSPC9501-1G APOSPC9501-500MG APOSPC9501-5G
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₇F₃N₂OS₂
Smeltpunt: 86…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00102587
CAS nummer: 175277-56-2