1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9504-1G PC9504-500MG PC9504-5G
APOSPC9504-1GEA 173 EUR
APOSPC9504-1G APOSPC9504-500MG APOSPC9504-5G
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂F₃NO₄S
Smeltpunt: 107…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172809
CAS nummer: 251096-97-6