2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9510-1G PC9510-5G PC9510-25G
APOSPC9510-1GEA 55.5 EUR
APOSPC9510-1G APOSPC9510-5G APOSPC9510-25G
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06201121
CAS nummer: 340825-21-0