4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9524-1G PC9524-10G
APOSPC9524-1GEA 125 EUR
APOSPC9524-1G APOSPC9524-10G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₅F₆NO₂
Smeltpunt: 229…232 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276584
CAS nummer: 125647-79-2