3-Chloro-4-fluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzene, 2-Chloro-1-fluoro-4-methylbenzene
PC9527-100G PC9527-5G
APOSPC9527-100GEA 162 EUR
APOSPC9527-100G APOSPC9527-5G
3-Chloro-4-fluorotoluene 97%
3-Chloro-4-fluorotoluene
Formule: C₇H₆ClF
Kookpunt: 167…169 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079730
CAS nummer: 1513-25-3
UN: 1993
ADR: 3,III