2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9534-1G PC9534-5G PC9534-10G
APOSPC9534-1GEA 22 EUR
APOSPC9534-1G APOSPC9534-5G APOSPC9534-10G
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅FO₃
Smeltpunt: 204…206 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862084
CAS nummer: 51446-30-1