2-Chloro-3-fluoropyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9542-25G PC9542-5G PC9542-100G
APOSPC9542-25GEA 24.9 EUR
APOSPC9542-25G APOSPC9542-5G APOSPC9542-100G
2-Chloro-3-fluoropyridine 99%
2-Chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
MW: 131.54 g/mol
Kookpunt: 80 °C/80mmHg
Dichtheid: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095302
CAS nummer: 17282-04-1