m,α,α,α-Tetrafluoroanisole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9545-100G PC9545-25G PC9545-5G
APOSPC9545-100GEA 0 EUR
APOSPC9545-100G APOSPC9545-25G APOSPC9545-5G
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole 99%
m,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Formule: C₇H₄F₄O
Kookpunt: 100…105 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236323
CAS nummer: 1077-01-6
UN: 1993
ADR: 3,III