3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9546-5G PC9546-1G
APOSPC9546-5GEA 57 EUR
APOSPC9546-5G APOSPC9546-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₄O
Kookpunt: 151…153 °C
Dichtheid: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236284
CAS nummer: 216144-68-2
UN: 3265
ADR: 8,II