Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid ethyl ester, Ethyl (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetate, Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate, Ethyl 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoate
PC9558-25G PC9558-5G PC9558-10G
APOSPC9558-25GEA 68.7 EUR
APOSPC9558-25G APOSPC9558-5G APOSPC9558-10G
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Kookpunt: 92 °C/0,08mmHg
Smeltpunt: 63…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792431
CAS nummer: 98349-24-7