3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9567-1G PC9567-5G PC9567-10G
APOSPC9567-1GEA 351 EUR
APOSPC9567-1G APOSPC9567-5G APOSPC9567-10G
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₉F₃N₂O₂
Kookpunt: 129…132 °C/5,25mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424489
CAS nummer: 808764-41-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III