2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9571-1G PC9571-250MG
APOSPC9571-1GEA 80.4 EUR
APOSPC9571-1G APOSPC9571-250MG
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₃INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972994
CAS nummer: 845866-79-7