4-Bromo-3-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9579-100G PC9579-25G PC9579-5G
APOSPC9579-100GEA 242 EUR
APOSPC9579-100G APOSPC9579-25G APOSPC9579-5G
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
Smeltpunt: 92…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782069
CAS nummer: 133059-44-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III