3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC9581-25G
PC9581-5G
APOSPC9581-25GEA
51.2
EUR
APOSPC9581-25G
APOSPC9581-5G
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formule:
C₇H₃FIN Smeltpunt: 113…117 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07782076 CAS nummer: 887266-99-1 |