3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9584-1G PC9584-5G PC9584-25G
APOSPC9584-1GEA 22 EUR
APOSPC9584-1G APOSPC9584-5G APOSPC9584-25G
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239.04 g/mol
Kookpunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631584
CAS nummer: 66417-30-9