2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9585-1G PC9585-25G PC9585-5G
APOSPC9585-1GEA 22 EUR
APOSPC9585-1G APOSPC9585-25G APOSPC9585-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₅F₃
Kookpunt: 45 °C/8mmHg
Dichtheid: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00467313
CAS nummer: 704-41-6
UN: 1993
ADR: 3,III