4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Ethynylbenzotrifluoride, 4-Ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9586-25G PC9586-1G PC9586-5G
APOSPC9586-25GEA 250 EUR
APOSPC9586-25G APOSPC9586-1G APOSPC9586-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₅F₃
Kookpunt: 78…80 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,043 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861903
CAS nummer: 705-31-7
UN: 1993
ADR: 3,III