3-Fluoro-2-butanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9588-1G PC9588-5G
APOSPC9588-1GEA 199 EUR
APOSPC9588-1G APOSPC9588-5G
3-Fluoro-2-butanone 97%
3-Fluoro-2-butanone
Formule: C₄H₇FO
Kookpunt: 74…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862088
CAS nummer: 814-79-9
UN: 1224
ADR: 3,II