α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9598-1G PC9598-5G
APOSPC9598-1GEA 40.9 EUR
APOSPC9598-1G APOSPC9598-5G
α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
α-Chloro-2,3,4,5-tetrafluorotoulene
Formule: C₇H₃ClF₄
Kookpunt: 125 °C/7mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 21622-18-4
UN: 3265
ADR: 8,III