Methoxyflurane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether
PC9601-25G PC9601-5G PC9601-1G
APOSPC9601-25GEA 430 EUR
APOSPC9601-25G APOSPC9601-5G APOSPC9601-1G
Methoxyflurane
Methoxyflurane
Formule: C₃H₄Cl₂F₂O
Kookpunt: 103…104,5 °C
Smeltpunt: –35 °C
Dichtheid: 1,426 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040144
CAS nummer: 76-38-0
UN: 3271
ADR: 3,III