2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9608-5G PC9608-1G PC9608-25G
APOSPC9608-5GEA 285 EUR
APOSPC9608-5G APOSPC9608-1G APOSPC9608-25G
2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane 97%
2-(Bromomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formule: C₄H₃BrF₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038269
CAS nummer: 382-14-9