1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-diazepane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9612-1G PC9612-250MG PC9612-5G
APOSPC9612-1GEA 125 EUR
APOSPC9612-1G APOSPC9612-250MG APOSPC9612-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-diazepane
1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-1,4-diazepane
Formule: C₁₀H₁₃F₃N₄
Smeltpunt: 48…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00728997
CAS nummer: 238403-48-0
UN: 3263
ADR: 8,III