2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9615-100G PC9615-25G PC9615-5G
APOSPC9615-100GEA 101 EUR
APOSPC9615-100G APOSPC9615-25G APOSPC9615-5G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Smeltpunt: 85…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093868
CAS nummer: 34486-24-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III