3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9616-100G PC9616-25G PC9616-5G
APOSPC9616-100GEA 315 EUR
APOSPC9616-100G APOSPC9616-25G APOSPC9616-5G
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
3,4,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
Kookpunt: 76…77 °C
Dichtheid: 1,658 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094559
CAS nummer: 351003-43-5
UN: 2924
ADR: 3+8,III