4-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC9617-5G PC9617-1G
APOSPC9617-5GEA 80.5 EUR
APOSPC9617-5G APOSPC9617-1G
4-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 96%
4-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
Smeltpunt: 34…38 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094560
CAS nummer: 141337-26-0
UN: 3261
ADR: 8,II