2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC9618-25G PC9618-5G PC9618-1G
APOSPC9618-25GEA 392 EUR
APOSPC9618-25G APOSPC9618-5G APOSPC9618-1G
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂BrClF₂O₂S
Kookpunt: 265…267 °C
Dichtheid: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094561
CAS nummer: 351003-42-4
UN: 3265
ADR: 8,II