1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9620-1G PC9620-25G PC9620-5G
APOSPC9620-1GEA 42.4 EUR
APOSPC9620-1G APOSPC9620-25G APOSPC9620-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₂FN₅
Smeltpunt: 209…213 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126332
CAS nummer: 915071-41-9