1-Bromo-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9624-1G PC9624-5G
APOSPC9624-1GEA 139 EUR
APOSPC9624-1G APOSPC9624-5G
1-Bromo-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
1-Bromo-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formule: C₄H₄BrF₄I
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 129587-49-1