2-Amino-5-fluorfenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC9625-25G PC9625-5G PC9625-100G
APOSPC9625-25GEA 60 EUR
APOSPC9625-25G APOSPC9625-5G APOSPC9625-100G
2-Amino-5-fluorfenol 97%
2-Amino-5-fluorfenol
Formule: C₆H₆FNO
Smeltpunt: 135…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671759
CAS nummer: 53981-24-1