2,2-Difluoroethylamine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC9627-1G
PC9627-5G
APOSPC9627-1GEA
23.4
EUR
APOSPC9627-1G
APOSPC9627-5G
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride 98%
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride
Formule:
C₂H₆ClF₂N Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04038283 CAS nummer: 79667-91-7 |