2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC9633-1G PC9633-500MG
APOSPC9633-1GEA 725 EUR
APOSPC9633-1G APOSPC9633-500MG
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Formule: C₁₀H₆F₃N₃S
Smeltpunt: 145…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139802
CAS nummer: 338418-16-9