2,5-Difluorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,5-Difluorophenyl)boronic acid, 2,5-Difluorobenzeneboronic acid, (2,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,5-difluorophenyl)borane
PC9634-1G PC9634-25G PC9634-5G
APOSPC9634-1GEA 22 EUR
APOSPC9634-1G APOSPC9634-25G APOSPC9634-5G
2,5-Difluorophenylboronic acid 98%
2,5-Difluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Smeltpunt: 105…110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01863171
CAS nummer: 193353-34-3